Stampa…
3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8507-1G PC8507-5G
APOSPC8507-1GEA 279 EUR
APOSPC8507-1G APOSPC8507-5G
3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Formula: C₉H₆BrF₃OS
Punto di fusione: 32…34 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094515
CAS Number: 56773-34-3
UN: 3261
ADR: 8,III