Stampa…
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-4'-(trifluoromethylthio)acetophenone
PC8506-1G PC8506-250MG
APOSPC8506-1GEA 833 EUR
APOSPC8506-1G APOSPC8506-250MG
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Formula: C₉H₆BrF₃OS
Peso molecolare: 299.108 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094514
CAS Number: 2003-11-4
UN: 3261
ADR: 8 III