Stampa…
Pentafluorophenyl nicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pentafluorophenyl pyridine-3-carboxylate
PC8504-1G PC8504-250MG
APOSPC8504-1GEA 203 EUR
APOSPC8504-1G APOSPC8504-250MG
Pentafluorophenyl nicotinate
Pentafluorophenyl nicotinate
Formula: C₁₂H₄F₅NO₂
Peso molecolare: 289.158 g/mol
Punto di fusione: 65.5…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09064938
CAS Number: 848347-44-4