Stampa…
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8479-250MG PC8479-500MG
APOSPC8479-250MGEA 26.3 EUR
APOSPC8479-250MG APOSPC8479-500MG
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₅F₆NO₂
Peso molecolare: 297,153 g/mol
Punto di fusione: 109…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00174226
CAS Number: 306935-26-2