Stampa…
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)chlorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-2-methylprop-1-ene
PC8398-1G PC8398-5G
APOSPC8398-1GEA 239 EUR
APOSPC8398-1G APOSPC8398-5G
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)chlorobenzene
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)chlorobenzene
Formula: C₁₀H₁₀ClF
Peso molecolare: 184,638 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774993
CAS Number: 951888-17-8