Stampa…
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-2-methylprop-1-ene
PC8390-1G PC8390-5G
APOSPC8390-1GEA 239 EUR
APOSPC8390-1G APOSPC8390-5G
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
Formula: C₁₁H₁₃F
Peso molecolare: 164,219 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07775007
CAS Number: 869493-79-8