Stampa…
5-Allyl-2-fluorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
PC8387-1G PC8387-5G
APOSPC8387-1GEA 533 EUR
APOSPC8387-1G APOSPC8387-5G
5-Allyl-2-fluorotoluene
5-Allyl-2-fluorotoluene
Formula: C₁₀H₁₁F
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06201193
CAS Number: 842124-27-0