Stampa…
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8378-1G PC8378-250MG
APOSPC8378-1GEA 453 EUR
APOSPC8378-1G APOSPC8378-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₆BrF₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16628053
CAS Number: 1257535-16-2