Stampa…
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC8373-1G PC8373-250MG PC8373-5G
APOSPC8373-1GEA 62.6 EUR
APOSPC8373-1G APOSPC8373-250MG APOSPC8373-5G
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄BrF₃N₂O₃
Peso molecolare: 301,017 g/mol
Punto di fusione: 125…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16628052
CAS Number: 1257535-31-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III