Stampa…
2-(4-Fluorobenzylthio)ethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8344-100MG PC8344-500MG
APOSPC8344-100MGEA 51 EUR
APOSPC8344-100MG APOSPC8344-500MG
2-(4-Fluorobenzylthio)ethylamine 95%
2-(4-Fluorobenzylthio)ethylamine
Formula: C₉H₁₂FNS
Peso molecolare: 185,262 g/mol
Punto di ebollizione: 98 °C (0,5 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01764909
CAS Number: 143627-49-0