Stampa…
Bromo(difluoro)acetyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-2,2-difluoroethanoyl bromide
PC8341-1G PC8341-25G PC8341-5G
APOSPC8341-1GEA 62.6 EUR
APOSPC8341-1G APOSPC8341-25G APOSPC8341-5G
Bromo(difluoro)acetyl bromide 97%
Bromo(difluoro)acetyl bromide
Formula: C₂Br₂F₂O
Peso molecolare: 237,826 g/mol
Punto di ebollizione: 70…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153688
CAS Number: 1796-12-9
UN: 3265
ADR: 8,III