Stampa…
3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8339-1G PC8339-250MG PC8339-5G
APOSPC8339-1GEA 311 EUR
APOSPC8339-1G APOSPC8339-250MG APOSPC8339-5G
3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid
Formula: C₈H₁₀BFO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878322
CAS Number: 957065-83-7