Stampa…
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8329-1G PC8329-10G PC8329-5G PC8329-25G
APOSPC8329-1GEA 52.2 EUR
APOSPC8329-1G APOSPC8329-10G APOSPC8329-5G APOSPC8329-25G
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formula: C₃H₆F₃NO
Punto di fusione: 99 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02082679
CAS Number: 431-38-9