Stampa…
4-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)benzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC8322-1G PC8322-5G
APOSPC8322-1GEA 244 EUR
APOSPC8322-1G APOSPC8322-5G
4-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)benzeneboronic acid
4-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)benzeneboronic acid
Formula: C₁₂H₉BFNO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800895
CAS Number: 957062-59-8