Stampa…
2,6-Difluoro-4-methoxybenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8315-10G PC8315-5G PC8315-1G
APOSPC8315-10GEA 286 EUR
APOSPC8315-10G APOSPC8315-5G APOSPC8315-1G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzamide 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzamide
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Peso molecolare: 187,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094497
CAS Number: 125369-57-5