Stampa…
4-Amino-2,6-difluorophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Difluoro-4-hydroxyaniline
PC8311-1G PC8311-5G
APOSPC8311-1GEA 132 EUR
APOSPC8311-1G APOSPC8311-5G
4-Amino-2,6-difluorophenol 95%
4-Amino-2,6-difluorophenol
Formula: C₆H₅F₂NO
Peso molecolare: 145,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094493
CAS Number: 126058-97-7