Stampa…
2-Amino-3,5-difluorophenol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Difluoro-6-hydroxyaniline
PC8303-1G PC8303-5G
APOSPC8303-1GEA 161 EUR
APOSPC8303-1G APOSPC8303-5G
2-Amino-3,5-difluorophenol 99%
2-Amino-3,5-difluorophenol
Formula: C₆H₅F₂NO
Peso molecolare: 145,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094490
CAS Number: 163733-98-0