1H-Nonafluoropentane-1,1-diol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Nonafluoropentaldehyde hydrate (diol), 2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentane-1,1-diol
PC8268-25G
PC8268-5G
APOSPC8268-25GEA
558
EUR
APOSPC8268-25G
APOSPC8268-5G
1H-Nonafluoropentane-1,1-diol
1H-Nonafluoropentane-1,1-diol
Formula:
C₅H₃F₉O₂ Peso molecolare: 266,062 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07784233 CAS Number: 355-30-6 |