Stampa…
Perfluoro(1-iodo-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane) 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8265-1G PC8265-5G
APOSPC8265-1GEA 81.5 EUR
APOSPC8265-1G APOSPC8265-5G
Perfluoro(1-iodo-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane) 95+%
Perfluoro(1-iodo-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane)
Formula: C₁₈F₃₇IO₅
Peso molecolare: 1126,035 g/mol
Punto di ebollizione: 90 @ 0,4mm °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460485
CAS Number: 1212223-32-9