1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8264-1G
PC8264-5G
APOSPC8264-1GEA
132
EUR
APOSPC8264-1G
APOSPC8264-5G
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane 97+%
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane
Formula:
C₁₂H₁₇F₉O₂ Peso molecolare: 364,248 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08460484 CAS Number: 933600-77-2 |