Stampa…
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxa)decane
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 8-(Heptafluoroisopropoxy)-1-iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorooctane
PC8263-1G PC8263-5G
APOSPC8263-1GEA 132 EUR
APOSPC8263-1G APOSPC8263-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxa)decane
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxa)decane
Formula: C₁₁H₄F₁₉IO
Peso molecolare: 640,023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09763609
CAS Number: 25080-25-5