Stampa…
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(8,8-dimethyl-1-iodo-7-oxaoctane)
Fornitore: Apollo Scientific
PC8262-1G PC8262-5G
APOSPC8262-1GEA 71.5 EUR
APOSPC8262-1G APOSPC8262-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(8,8-dimethyl-1-iodo-7-oxaoctane)
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(8,8-dimethyl-1-iodo-7-oxaoctane)
Formula: C₉H₄F₁₅IO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09763608
CAS Number: 25080-24-4