Stampa…
4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8258-1G PC8258-5G
APOSPC8258-1GEA 199 EUR
APOSPC8258-1G APOSPC8258-5G
4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₄ClF₃O
Punto di fusione: 38…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094475
CAS Number: 252004-68-5