4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8249-1G
PC8249-250MG
APOSPC8249-1GEA
632
EUR
APOSPC8249-1G
APOSPC8249-250MG
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide
Formula:
C₇H₃Br₂F₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094470 CAS Number: 537033-57-1 UN: 3265 ADR: 8,II |