Stampa…
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8248-1G PC8248-250MG
APOSPC8248-1GEA 633 EUR
APOSPC8248-1G APOSPC8248-250MG
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₄BrF₃O
Peso molecolare: 241,005 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094469
CAS Number: 252004-34-5