Stampa…
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8247-1G PC8247-250MG PC8247-5G
APOSPC8247-1GEA 270 EUR
APOSPC8247-1G APOSPC8247-250MG APOSPC8247-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₂BrF₃O
Peso molecolare: 238,989 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094468
CAS Number: 537033-56-0