Stampa…
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-2-(bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, α,4-Dibromo-2,6-difluorotoluene
PC8241-1G PC8241-5G PC8241-25G
APOSPC8241-1GEA 84.4 EUR
APOSPC8241-1G APOSPC8241-5G APOSPC8241-25G
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂F₂
Peso molecolare: 285,911 g/mol
Punto di ebollizione: 243 °C
Densità: 1,991 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094462
CAS Number: 162744-60-7
UN: 3261
ADR: 8,II