Stampa…
2-(Trifluoromethyl)anisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8230-1G PC8230-250MG PC8230-5G
APOSPC8230-1GEA 87 EUR
APOSPC8230-1G APOSPC8230-250MG APOSPC8230-5G
2-(Trifluoromethyl)anisole
2-(Trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₇F₃O
Punto di fusione: –14,3…–14.1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142938
CAS Number: 395-48-2
UN: 1993
ADR: 3,III