Stampa…
5-Chloro-2-fluorophenetole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-ethoxy-1-fluorobenzene
PC8164-1G PC8164-5G PC8164-25G
APOSPC8164-1GEA 20.5 EUR
APOSPC8164-1G APOSPC8164-5G APOSPC8164-25G
5-Chloro-2-fluorophenetole
5-Chloro-2-fluorophenetole
Formula: C₈H₈ClFO
Peso molecolare: 174,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672980
CAS Number: 289039-34-5