Stampa…
3-Chloro-5-fluorophenetole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8161-10G PC8161-1G PC8161-5G
APOSPC8161-10GEA 815 EUR
APOSPC8161-10G APOSPC8161-1G APOSPC8161-5G
3-Chloro-5-fluorophenetole 97%
3-Chloro-5-fluorophenetole
Formula: C₈H₈ClFO
Peso molecolare: 174,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672983
CAS Number: 289039-42-5