Stampa…
5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-[(4-Chlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
PC8129-1G PC8129-500MG
APOSPC8129-1GEA 495 EUR
APOSPC8129-1G APOSPC8129-500MG
5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₁₀ClF₃N₂OS
Peso molecolare: 334,745 g/mol
Punto di fusione: 108…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00140838
CAS Number: 321553-32-6