5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
[5-(4-Bromophenyl)sulphonyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
PC8127-1G
PC8127-500MG
APOSPC8127-1GEA
1180
EUR
APOSPC8127-1G
APOSPC8127-500MG
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula:
C₁₂H₁₀BrF₃N₂O₃S Peso molecolare: 399,184 g/mol Punto di fusione: 124…127 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00172661 CAS Number: 318469-36-2 |