Stampa…
3,3,3-Trifluoro-L-lactic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2S)-2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (2S)-2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropionic acid
PC8122-1G PC8122-250MG
APOSPC8122-1GEA 778 EUR
APOSPC8122-1G APOSPC8122-250MG
3,3,3-Trifluoro-L-lactic acid
3,3,3-Trifluoro-L-lactic acid
Formula: C₃H₃F₃O₃
Punto di fusione: 66…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037238
CAS Number: 125995-00-8
UN: 3261
ADR: 8,III