Stampa…
2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8087-10G PC8087-25G PC8087-5G
APOSPC8087-10GEA 59.6 EUR
APOSPC8087-10G APOSPC8087-25G APOSPC8087-5G
2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene
Formula: C₈H₈BrF
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864702
CAS Number: 14659-58-6