Stampa…
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8085-1G PC8085-250MG PC8085-5G
APOSPC8085-1GEA 347 EUR
APOSPC8085-1G APOSPC8085-250MG APOSPC8085-5G
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₉FO
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03701054
CAS Number: 925441-35-6