Stampa…
Nonafluoropentane 85%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8067-1G PC8067-5G
APOSPC8067-1GEA 179 EUR
APOSPC8067-1G APOSPC8067-5G
Nonafluoropentane 85%
Nonafluoropentane
Mixture of 2H,3H,3H- and 2H,2H,3H- isomers
Formula: C₅H₃F₉
Punto di ebollizione: 49…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258989
CAS Number: 141993-31-9
UN: 1993
ADR: 3,III