4-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC8066-1G
PC8066-250MG
PC8066-5G
APOSPC8066-1GEA
335
EUR
APOSPC8066-1G
APOSPC8066-250MG
APOSPC8066-5G
4-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
4-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formula:
C₈H₆FIN₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD12756570 CAS Number: 1257535-07-1 |