Stampa…
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid, 5-Bromo-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
PC8046-1G PC8046-5G
APOSPC8046-1GEA 64 EUR
APOSPC8046-1G APOSPC8046-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BBrFO₂
Peso molecolare: 232,843 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800868
CAS Number: 957120-61-5