Stampa…
5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC8044-1G PC8044-5G
APOSPC8044-1GEA 82.8 EUR
APOSPC8044-1G APOSPC8044-5G
5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₇H₅BBrFO₄
Punto di fusione: 237…240 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09800869
CAS Number: 957120-63-7