Stampa…
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8013-1G PC8013-250MG
APOSPC8013-1GEA 319 EUR
APOSPC8013-1G APOSPC8013-250MG
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₁₀H₉F₆N
Peso molecolare: 257,176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093012
CAS Number: 127733-47-5