Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Diamino-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC7989-1G PC7989-250MG
APOSPC7989-1GEA 408 EUR
APOSPC7989-1G APOSPC7989-250MG
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 192,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16628051
CAS Number: 113638-49-6