Stampa…
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-ethylbenzylamine
PC7959-1G PC7959-250MG
APOSPC7959-1GEA 361 EUR
APOSPC7959-1G APOSPC7959-250MG
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formula: C₁₁H₁₁F₆N
Peso molecolare: 271,202 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784287
CAS Number: 685503-45-1