1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine dihydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Fluoro-4-[3-(piperazin-1-yl)propoxy]benzene dihydrochloride
PC7936-1G
PC7936-2G
PC7936-5G
PC7936-10G
APOSPC7936-1GEA
0
EUR
APOSPC7936-1G
APOSPC7936-2G
APOSPC7936-5G
APOSPC7936-10G
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine dihydrochloride 98%
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine dihydrochloride
Formula:
C₁₃H₁₉FN₂O·2ClH Peso molecolare: 311,223 g/mol Punto di fusione: 212…214 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03428570 CAS Number: 537037-78-8 |