Stampa…
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethane, 2-Bromo-3-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
PC7935-1G PC7935-5G
APOSPC7935-1GEA 101 EUR
APOSPC7935-1G APOSPC7935-5G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropan-1-ol 95%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Formula: C₃H₄BrF₃O
Peso molecolare: 192,962 g/mol
Punto di ebollizione: 34 °C (12 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09763638
CAS Number: 311-86-4