Stampa…
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7931-1G PC7931-250MG PC7931-5G
APOSPC7931-1GEA 468 EUR
APOSPC7931-1G APOSPC7931-250MG APOSPC7931-5G
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecan-1-ol
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecan-1-ol
Formula: C₁₀H₉F₁₃O
Punto di ebollizione: 80 °C (7 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864675
CAS Number: 39239-79-7