Stampa…
1-(Perfluorohexyl)octane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Tridecafluorohex-1-yl)octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorotetradecane
PC7927-25G PC7927-5G PC7927-1G
APOSPC7927-25GEA 592 EUR
APOSPC7927-25G APOSPC7927-5G APOSPC7927-1G
1-(Perfluorohexyl)octane 97%
1-(Perfluorohexyl)octane
Formula: C₁₄H₁₇F₁₃
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784188
CAS Number: 133331-77-8