Stampa…
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7915-1G PC7915-5G
APOSPC7915-1GEA 85.7 EUR
APOSPC7915-1G APOSPC7915-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BBrFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09475911
CAS Number: 957120-30-8