Stampa…
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7904-25G PC7904-5G
APOSPC7904-25GEA 1680 EUR
APOSPC7904-25G APOSPC7904-5G
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
Formula: C₂₀H₁₉F₂₅O₃Si
Punto di ebollizione: 127…128 °C (0,2 mm Hg)
Punto di fusione: 46…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368765
CAS Number: 885275-56-9