Stampa…
5-Fluoro-DL-tryptophan ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7894-100MG PC7894-50MG
APOSPC7894-100MGEA 88.6 EUR
APOSPC7894-100MG APOSPC7894-50MG
5-Fluoro-DL-tryptophan ethyl ester
5-Fluoro-DL-tryptophan ethyl ester
Formula: C₁₃H₁₅FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09921638
CAS Number: 154170-01-1