Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7887-1G PC7887-5G PC7887-10G
APOSPC7887-1GEA 33.5 EUR
APOSPC7887-1G APOSPC7887-5G APOSPC7887-10G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973762
CAS Number: 886496-63-5
UN: 3265
ADR: 8,II